  • Kritériumok
    • Raktáron (1)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "hordozhato-merlegek"
https://hu-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/64/18374064.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"15"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Praktikus mérleg, alap tartozéka egy kanál, melynek segítségével gyorsan és pontosan mérhető a minta tömege. Különösen alkalmas élelmiszeripari és áll...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (611-3131)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Komplett hordozható mérleg, sűrűség meghatározáshoz alkalmas készlettel, amely biztosítja a szilárd és a folyadék halmazállapotú anyagok sűrűség mérés...
UOM:  1 * 1 KIT
Gyártó:  OHAUS
Leírás:   The Scout® SKX series has been designed for education applications. The overload protection and large backlit LCD, backed by education software makes ...
Gyártó:  OHAUS
Leírás:   The unique YA Series' weighing pan is integrated right into its carrying case, offering the ultimate combination of portability and protection. Just f...
Gyártó:  OHAUS
Leírás:   A basic portable balance with an innovative design of draught shield.
Gyártó:  OHAUS
Leírás:   Balance, Portable, Navigator, NV5101, Felbontás: 0,5 g, Mérési tartomány: 5100 g, Tányér: 190×138 mm
Gyártó:  OHAUS
Leírás:   Balance, Portable, Compact™, CS2000E, Felbontás: 1 g, Mérési tartomány: 2000 g, Tányér: 145×133 mm
Gyártó:  OHAUS
Leírás:   Compact, rugged, pocket-size balance for simple, yet quality operation. Four choices of weighing units, gram, ounce, ounce troy, pennyweight.
1 - 8  of 15
  1  2  Következő