Szeretne újra bejelentkezni?
FONTOS! 2017. április 28-tól csak a keresztnév.vezetéknév@vwr.com e-mail címre küldött üzeneteket kapjuk meg! Részletekért kattintson IDE!
  • Criteria
    • Raktáron (5)
  • Beszállító
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "Nedvesség meghatározók"
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/60/18374060.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"14"
Rendezés:
Beszállító:  VWR Collection
Leírás:   Robusztus, kompakt felépítésű műszerek, nyersanyagok és késztermékek nedvesség tartalmának gyors meghatározására szolgálnak, Jól használhatók élelmisz...
Beszállító:  VWR Collection
Leírás:   Moisture balances with large 5'' colour touch screeen display that gives a user friendly access to advanced applications and internal databases. Test ...
Beszállító:  VWR Collection
Leírás:   Egyszerhasználatos mintatartó edények, gyors nedvesség-meghatározókhoz, VWR
Beszállító:  SARTORIUS BALANCES
Leírás:   The MA100 is an accurate, flexible, configurable model with a user friendly keyboard and software prompts to easily access all the modes of operation ...
Beszállító:  SARTORIUS BALANCES
Leírás:   Külső kalibráló súly: 30 g ±0,3 mg az MA35 típushoz
Beszállító:  SARTORIUS BALANCES
Leírás:   Easy to use, efficient, compact moisture analysers, introduced in 2014, to give fast repeatable results with an improved user interface.
Katalógus szám: (611-1480)
Beszállító:  SARTORIUS BALANCES
Leírás:   The range of performance features of this moisture analyser is ideal for daily routine use for in-process control.
UOM:  1 * 1 DB
Beszállító:  OHAUS
Leírás:   Az alaptípusú gyors nedvesség-meghatározók rutin laboratóriumi mérésekhez alkalmazhatók. Azokhoz a mérésekhez javasoltak, ahol nagyobb mintamennyiség ...
1 - 8  of 14
  1  2  Next