  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "mechanikus-merlegek"
https://hu-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/54/18374054.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
Rendezés:
Katalógus szám: (611-5357)
Gyártó:  OHAUS
Leírás:   The Triple Beam Pro offers the convenience of a top loading balance while allowing your students to gain the understanding of measurement garnered thr...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (611-5196)
Gyártó:  OHAUS
Leírás:   The Field Test Scale provides accurate weighing of a wide variety of heavy materials, even under the most adverse conditions. The Field Test Scale is ...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  OHAUS
Leírás:   Durable triple beam mechanical balances. Ideal for precise weight determination and long-term use.
Gyártó:  OHAUS
Leírás:   Balance, Mechanical, Egykaros, nem kell tárázni, 1450-SD, Felbontás: 0,1 g, Mérési tartomány: 2000 g, Tányér: Ø 152 mm
Gyártó:  OHAUS
Leírás:   Balance, Mechanical, TJ611, Felbontás: 0,1 g, Mérési tartomány: 610 g, Tányér: 150 mm
Gyártó:  OHAUS
Leírás:   Balance, Mechanikus, háromkaros, 1650-00, Felbontás: 0,1 g, Mérési tartomány: 610/2610 g, Tányér: Ø 152 mm
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  OHAUS
Leírás:   Removable stainless steel pan, aluminium pressure cast base and beam.  These balances offer high precision and excellent value and are globa...
Katalógus szám: (611-5027)
Gyártó:  OHAUS
Leírás:   Balance, Mechanical, Karos, 1119D, Felbontás: 1 g, Mérési tartomány: 20 kg, Tányér: Ø 279 mm
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 9
  1  2  Következő