  • Kritériumok
    • Raktáron (2)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "ipari-merlegek"
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/52/18374052.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"44"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A robusztus, megbízható mérleg sorozat tagjai széles körben alkalmazhatóak a laboratóriumokban és az általános ipari szegmensekben.
Gyártó:  SARTORIUS BALANCES
Leírás:   The Cubis® range represents a modular concept from Sartorius to allow the customer to choose the components that suit the application area that is of ...
Gyártó:  SARTORIUS BALANCES
Leírás:   Easy operation with monolithic weighing technology for users who want to perform precise weighing.
Gyártó:  OHAUS
Leírás:   A multipurpose compact counting scale for producing precise results rapidly with weighing, parts counting, check counting and accumulation functions. ...
Gyártó:  OHAUS
Leírás:   A Defender 3000 sorozat tagjai általános célú ipari mérlegek, melyek rozsdamentes acél teherfelvevő lapot, IP 67 védelemmel ellátott alumínium mé...
Gyártó:  OHAUS
Leírás:   A simple to operate, multipurpose, compact scale for producing precise results rapidly. Application modes include weighing, percent weighing, parts co...
Gyártó:  OHAUS
Leírás:   Multipurpose, compact scale for producing precise results rapidly. Application modes include weighing, percent weighing, parts counting, accumulation ...
Gyártó:  OHAUS
Leírás:   Large platform bench scales that incorporate touch screen, advanced weighing and proximity sensor technologies. The easy to use control unit can be mo...
1 - 8  of 44
  1  2  3  4  5  6  Következő