  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
Ön erre keresett rá:
Mérlegek
100  results were found
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/28/18374028.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"100"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Praktikus mérleg, alap tartozéka egy kanál, melynek segítségével gyorsan és pontosan mérhető a minta tömege. Különösen alkalmas élelmiszeripari és áll...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Kedvező árfekvésű, strapabíró mérlegek, ideálisan használhatók oktatási intézményekben és laboratóriumokban. A sorozatban egyaránt megtalálhatók a rut...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A megbízható, nagy teljesítményű analitikai mérlegek gazdaságos kínálata.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Versenyképes árú elektronikus mérlegek oktatási célokra.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Competitively priced electronic balances for precise weighing (to 1 mg) with applications in the education sector. All models have a stainless steel t...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Laboratory analytical balances that have 5’’ colour touch screen display with advanced applications and large databases for professional weighing. The...
Katalógus szám: (611-3131)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Komplett hordozható mérleg, sűrűség meghatározáshoz alkalmas készlettel, amely biztosítja a szilárd és a folyadék halmazállapotú anyagok sűrűség mérés...
UOM:  1 * 1 KIT
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   The S series precision balances combine design and quality, the series incorporates all the features of higher specification models in a portable bala...
1 - 8  of 100
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  Következő