  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Anemométerek/szélmérők
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/48/94/18944894.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
Rendezés:
Gyártó:  Testo
Leírás:   Kisméretű, egyszerű, kézi légsebesség mérők, melyek egyidejűleg mérik és kijelzik a hőmérsékletet is. A 410-2 típus a páratartalom mérésére is alkalma...
Gyártó:  Testo
Leírás:   These Smart Probes are designed to be used with smartphones and tablets. Users can read the measurements using the testo Smart Probes App installed on...
Katalógus szám: (SIMELU8000)
Gyártó:  TQC
Leírás:   Digital wheel anemometer with a built-in thermometer for measuring air velocity in for example ventilation ducts, air conditioning, etc.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (SIMELU8050)
Gyártó:  TQC
Leírás:   Hot wire anemometer is ideal for low air velocity and volume measurements.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (TEST0560.4170)
Gyártó:  Testo
Leírás:   This anemometer is ideal for collecting air velocity, CFM, and temperature measurements at supply and return grills.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (620-3311)
Gyártó:  Testo
Leírás:   The 405 is a pocket anemometer with telescopic handle to facilitate the measurement of air flow, volume flow and temperature.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  Testo
Leírás:   Easy-to-read, large and backlit display.
Katalógus szám: (TEST0560.4160)
Gyártó:  Testo
Leírás:   The Testo 416 is an easy to use small vane anemometer with an attached vane probe on a telescoping handle to measure CFM in air ducts. This handheld d...
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 9
  1  2  Következő