Szeretne újra bejelentkezni?
  • Termék kategória
  • Kritériumok
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Törlőkendők
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/00/28/18990028.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"338"
Rendezés:
Gyártó:  KIMBERLY CLARK
Leírás:   Hagyományos, kiváló minőségű toalettpapír.
Gyártó:  KIMBERLY CLARK
Leírás:   Prémium minőségű toalettpapír, valamennyi mellékhelyiséghez.
Katalógus szám: (KIMB8042)
Gyártó:  KIMBERLY CLARK
Leírás:   Kiváló minőségű toalettpapír, valamennyi mellékhelyiséghez.
UOM:  1 * 36 DB
Katalógus szám: (MMMA02636)
Gyártó:  3M
Leírás:   [EN]SANDPAPER 618 P500 9X11INCH 1 * 50 DB
UOM:  1 * 50 DB
Katalógus szám: (115-3003)
Gyártó:  3M
Leírás:   For effective abrasion of dirt from sensitive surfaces.
UOM:  1 * 10 DB
Katalógus szám: (MMMA07440)
Gyártó:  3M
Leírás:   Tight and dense, this pad is the most aggressive and durable for quick stock removal. It is excellent for heavy cleaning, deburring, and finishing. Ma...
UOM:  1 * 20 DB
Gyártó:  SCA
Leírás:   These conventional toilet rolls of good quality are suitable for all types of washrooms.
Katalógus szám: (BELAF170780001)
Gyártó:  Bel-Art
Leírás:   This odor-resistant, highly absorbent sponge is designed to remove stubborn residue on glassware.
UOM:  1 * 2 DB
1 - 8  of 338
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Következő