  • Kritériumok
    • Raktáron (16)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "szcintillacios-csoevek"
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/69/18374069.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"17"
Rendezés:
Gyártó:  DWK Life Sciences
Leírás:   These vials are made from WHEATON® 180 low potassium borosilicate glass. The background counts of these vials are consistently low, the ultraviolet tr...
Gyártó:  CHROMACOL
Leírás:   These scintillation vials provide the very lowest background count and benefit from very high optical clarity. They have a typical background count of...
Gyártó:  DWK Life Sciences
Leírás:   These scintillation vials made from HDPE are available with screw cap attached or separately in PP or PE and different liner material depending on the...
Gyártó:  SIMPORT SCIENTIFIC
Leírás:   Vial, scintillation, PS, Trays of 50 / 20 trays per case, 25 ml, Átmérő × magasság: 35×56 mm
Katalógus szám: (548-0704)
Gyártó:  SciLabware
Leírás:   These clear scintillation vials with screw cap are made from soda-lime glass.
UOM:  1 * 500 DB
Gyártó:  DWK Life Sciences
Leírás:   VIAL,LS,20ML,NO CAP 1 * 500 DB
UOM:  1 * 500 DB
Gyártó:  KARTELL
Leírás:   Az összes szcintillációs számlálóhoz alkalmas. A szivárgásmentes zárást speciális csavaros kupak garantálja. HDPE.
Katalógus szám: (SCERSP74503-7)
Gyártó:  DWK Life Sciences
Leírás:   Vials are manufactured from 33 expansion, low extractable borosilicate glass. These glass Solvent-Saver™ vials are dimensionally smaller than conventi...
UOM:  1 * 1.000 DB
1 - 8  of 17
  1  2  3  Következő