  • Kritériumok
    • Raktáron (10)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
nyito-szerszam
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/40/18374040.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"10"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   VWR®, Nyitó szerszám 20 mm-es alumínium kupakhoz
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   VWR®, Nyitó szerszám 32 mm-es peremezhető kupakhoz
Katalógus szám: (548-1572)
Gyártó:  CHROMACOL
Leírás:   Electronic decapper for 20 mm crimp caps, Pressure adjustable
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  CHROMACOL
Leírás:   Chromacol™, Pliers típusú nyitó szerszám 30 mm-es peremezhető kupakhoz
Gyártó:  BOCHEM
Leírás:   Nyitó 11,5 mm peremezhető kupakokhoz
Gyártó:  MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Leírás:   Matrix®, Capit-All 24-channel screw cap tube capper/decapper, for use with Nunc™ style internal thread cryostorage tubes
Gyártó:  MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Leírás:   This capper/decapper allows ergonomic manual processing of a full rack of Matrix® or Nunc™ Cryobank or Bank-It™ tubes in less than one minute. Designe...
Katalógus szám: (WHEA224357)
Gyártó:  DWK Life Sciences
Leírás:   Nyitó 30 mm-es alumínium kupakokhoz
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 10
  1  2  Következő