  • Kritériumok
    • Raktáron (77)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Fagyasztócsövek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/39/18374039.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"23"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Kifejezetten a biológiai eredetű minták (pl. emberi vagy állati sejtek) –196 °C-os hőmérsékleten történő tárolásához tervezték . (Csak a cseppfolyós n...
Gyártó:  Thermo Scientific
Leírás:   These storage tubes are ideally suited for research and general laboratory storage of high-value and genomic materials down to the vapour phase of liq...
Gyártó:  MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Leírás:   Permanently attached, laser-etched 2D barcodes on the bottom of each tube allow you to scan and decode tubes at once without removing them from the ra...
Gyártó:  BIOCISION, LLC
Leírás:   Vial, cryogenic, TruCool®, PP, Steril, Külső csavarmenet, 1,0 ml, Méret: Conical bottom, freestanding, Külső átmérő × magasság: 12,5×41,5 mm
Gyártó:  MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Leírás:   Vial, cryogenic, Matrix®, PP, Steril, Belső csavarmenet, 0,2 ml, 2D barcoded tubes, with caps, bulk, 1 bag of 480 tubes, sterile, Méret: V bottom
UOM:  1 * 480 DB
Gyártó:  MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Leírás:   The tubes are ideal for sample collection and storage, including DNA, blood, cell lines and tissue samples. A permanent 2D barcode is encapsulated ont...
Katalógus szám: (MATRAB-1470)
Gyártó:  MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Leírás:   Unique and laser etched 2D barcode is encapsulated on the base to securely identify and track samples.
UOM:  1 * 240 DB
Megszűnt
Katalógus szám: (391-7589)
Gyártó:  NUNC
Leírás:   Vial, cryogenic, Nunc™, PPCO, Steril, Külső csavarmenet, 2,0 ml, Külső átmérő × magasság: 13×49 mm
UOM:  1 * 500 DB
1 - 8  of 23
  1  2  3  Következő 