  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "lezaro-szerszam"
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/38/18374038.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"10"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   VWR®, Lezáró szerszám 20 mm-es alumínium kupakhoz
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Hősterilezhető és autoklávozható rozsdamentes acélból készülnek.
Gyártó:  CHROMACOL
Leírás:   Lezáró és nyitó szerszámok 8 - 30 mm átmérőjű záróperemes nyakú mintatartó üveghez, a peremmagasság és a nyomás állítható.
Gyártó:  CHROMACOL
Leírás:   This fully programmable electronic High Power Crimper (HPC) station is available with adjustable accessory base, external power supply and exchangeabl...
Gyártó:  CHROMACOL
Leírás:   These electronic crimpers and decappers are hand held tools for attaching or removing aluminum seals on 8, 11, 13 and 20 mm vials. A single press of t...
Gyártó:  BOCHEM
Leírás:   Lezáró 13 mm-es alumínium kupakokhoz, Beállítócsavar
Katalógus szám: (PERCN9304500)
Gyártó:  PERKIN ELMER GC-INSTRUMENTS
Leírás:   The 11 mm electronic universal, precision control, power crimpers with adjustable settings are designed to provide multiple crimps on a single battery...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  DWK Life Sciences
Leírás:   Lezárófej 28,5 mm-es uni-dose™ alumínium lezárásokhoz
1 - 8  of 10
  1  2  Következő