  • Kritériumok
    • Raktáron (21)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Betétek kromatográfiás mintarató üvegek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/35/18374035.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"13"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Vial insert, VWR®, Színtelen üveg mikrobetét, lapos aljú, 0,2 ml, Átmérő × magasság: 6×31 mm
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Vial insert, VWR®, Üveg, Színtelen üveg, kúpos aljú, műanyag rugóval, 0,1 ml, Átmérő × magasság: 5×29 mm
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Vial insert, VWR®, PP, Színtelen üveg mikrobetét, 10 mm-es tetővel, beosztással és szerelt műanyag rugóval, 0,1 ml, Átmérő × magasság: 6×29 mm
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Vial insert, VWR®, Üveg, Fém rugó az 548-0093 kódszámú betéthez, -, Átmérő × magasság: 7,5×50 mm
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Vial insert, VWR®, Üveg, Színtelen üveg mikrobetét, 4 ml-es mintatartó üvegekhez, 0,3 ml, Átmérő × magasság: 6×43 mm
Gyártó:  CHROMACOL
Leírás:   Vial insert, Chromacol™, 02-MTV, 200 µl-es kúpos betét bőnyakú 2 ml-es mintatartó üvegekhez, Ø 5×30 mm
UOM:  1 * 1.000 DB
Gyártó:  CHROMACOL
Leírás:   Vial insert, Chromacol™, Üveg, 03-MTV, 300 μl-es kúpos betét 2,5-CV mintatartóhoz, méret: 5×38 mm
Gyártó:  DWK Life Sciences
Leírás:   Vial insert, Üveg, with flat bottom, Limited volume insert for 1,8 ml vial, 0,25 ml
1 - 8  of 13
  1  2  Következő