Szeretne újra bejelentkezni?
  • Termék kategória
  • Kritériumok
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
szelepek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/69/59/20236959.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"66"
Rendezés:
Gyártó:  KARTELL
Leírás:   Áttetsző PP. A nyomáscsökkenés és a visszaáramlás megakadályozására alkalmasak. A maximális üzemi nyomás 2 bar, a minimális üzemi nyomás 0,07 bar szob...
Katalógus szám: (NALG6120-0010)
Gyártó:  Nalgene
Leírás:   These vacuum check valves with positive connector are designed to prevent back pressure with aspirator-type vacuum pumps.
UOM:  1 * 6 DB
Gyártó:  VACUUBRAND GMBH + CO
Leírás:   High vacuum, helium leak-tested right angle valves VE have stainless steel bellows which seals the drive mechanism without any gap on the vacuum side.
Gyártó:  SGE Analytical Science
Leírás:   Micro control valves provide precision metering and on-off control of gas flows. They are designed specifically for chromatography applications and us...
Gyártó:  ENTEGRIS INC
Leírás:   Available compliant to SEMI Standard F57-0312, the specification for polymer components used in ultrapure water and liquid chemical distribution syste...
Gyártó:  VACUUBRAND GMBH + CO
Leírás:   Gas inlet valves are small hand operated valves for admitting gases into a vacuum system.
Gyártó:  VACUUBRAND GMBH + CO
Leírás:   A VACUU.LAN helyi hálózatban több munkaállomás csatlakoztatható egyetlen vákuumszivattyúhoz. A sokféle modul segítségével minden gyakran használt váku...
Gyártó:  Bohlender
Leírás:   These non return valves are made from PTFE, with nuts made from glass fibre reinforced PTFE for connecting tubing or tubes.
1 - 8  of 66
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Következő