  • Kritériumok
    • Raktáron (8)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
HPLC csőrendszerek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/79/18989379.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"48"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  Hichrom Limited
Leírás:   316 Stainless steel, precision bore 1/16” type tubing
Gyártó:  Hichrom Limited
Leírás:   PEEK
Katalógus szám: (554-7737)
Gyártó:  Hichrom Limited
Leírás:   PTFE
UOM:  1 * 1 m
Megszűnt
Katalógus szám: (555-5201)
Gyártó:  Thermo Scientific
Leírás:   PEEK tubing.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  SCAT Europe
Leírás:   Suction filters, HPLC solvent filter PTFA/PTFE for tubing 3,2 mm O.D., Hossz: 5 m
Gyártó:  SGE Analytical Science
Leírás:   Non deactivated fused silica capillary tubing.
Used in a wide range of capillary GC, HPLC and bioanalytical applications
Made from hi...
Gyártó:  SGE Analytical Science
Leírás:   Chromatography tubing, PEEKsil™ capillary tubing for HPLC, LC/MS applications, Belső átmérő: 0,025 mm, Külső átmérő: 0,79 mm, Szín: narancs, Külső/belső átmérő: 1/32"/0,025 mm, Hossz: 50 mm
Gyártó:  SGE Analytical Science
Leírás:   Precision bore PEEK tubing is designed specifically for modern LC, LCMS and automation usage.
1 - 8  of 48
  1  2  3  4  5  6  Következő