  • Kritériumok
    • Raktáron (40)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Dializáló csövek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/14/18945114.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"20"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  Spectrum Laboratories
Leírás:   MWCO 12 - 14 kD, regenerált cellulóz
Gyártó:  Spectrum Laboratories
Leírás:   MWCO 1 - 50 kD, hidrofil cellulóz
Gyártó:  Spectrum Laboratories
Leírás:   MWCO 1 - 50 kD, regenerált cellulóz
Gyártó:  Spectrum Laboratories
Leírás:   MWCO 6 - 8 kD, regenerált cellulóz
Gyártó:  Spectrum Laboratories
Leírás:   Spectra/Por dialysis kit features biotech grade regenerated cellulose (RC) dialysis tubing in 3 different MWCO's and accessories required for a comple...
UOM:  1 * 1 KIT
Gyártó:  Spectrum Laboratories
Leírás:   MWCO 12 - 14 kD, regenerált cellulóz
Gyártó:  Spectrum Laboratories
Leírás:   MWCO 12 - 14 kD, regenerated cellulose
Gyártó:  Spectrum Laboratories
Leírás:   MWCO 3,5 kD, regenerált cellulóz
1 - 8  of 20
  1  2  3  Következő 