Szeretne újra bejelentkezni?
  • Termék kategória
  • Kritériumok
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Csőrendszerek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/49/18989949.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"282"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Átlátszó, peroxid keresztkötéseket tartalmazó szilikongumi
Gyártó:  Hichrom Limited
Leírás:   316 Stainless steel, precision bore 1/16” type tubing
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Tubing for circulator, VWR®, Hossz: 1000 mm, Belső átmérő: 6,3 mm, Teflon®-lined Tubing, 1/4" (6,3 mm), stainless steel overbraid with 1/4" NPT quick connects
Gyártó:  Hichrom Limited
Leírás:   PEEK
Katalógus szám: (462-0300)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Fluoroelastomer, black.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (554-7737)
Gyártó:  Hichrom Limited
Leírás:   PTFE
UOM:  1 * 1 m
Gyártó:  Bohlender
Leírás:   PTFE, fehér, áttetsző.
Gyártó:  Saint-Gobain
Leírás:   Platinával vulkanizált átlátszó szilikongumi
1 - 8  of 282
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Következő