  • Kritériumok
    • Raktáron (70)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "pcr-csoevek"
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/22/18989622.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"46"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Egyedi PCR cső, rögzített sima tetővel, VWR®, Csövek, Szín: átlátszó, Térfogat: 0,2 ml
Gyártó:  VWR Peqlab
Leírás:   PCR tubes with flat cap, Szín: szintelen, Térfogat: 0,2 ml
Katalógus szám: (732-1506)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   PP, translucent.
UOM:  1 * 250 DB
Katalógus szám: (732-3207)
Gyártó:  VWR Peqlab
Leírás:   PCR tubes with flat caps, Szín: szintelen, Térfogat: 0,5 ml
UOM:  1 * 1.000 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   PP
Gyártó:  Corning Life Science
Leírás:   PP, clear.
Gyártó:  Corning Life Science
Leírás:   PP.
Gyártó:  Thermo Scientific
Leírás:   PP. A csövek alacsony profilja csökkenti a holt teret a PCR készülék fűtött fedele és a minta között. Kiküszöböli a kondenzációt a cső falán, megelőzi...
1 - 8  of 46
  1  2  3  4  5  6  Következő