  • Kritériumok
    • Raktáron (10)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Mikrocsövek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/50/18989550.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"14"
Rendezés:
Gyártó:  Corning Life Science
Leírás:   100% tiszta polipropilén. Az Axygen 96 mintahelyes mini csőrendszert a 8-as vagy12-es tetőcsíkkal alakították ki.
Katalógus szám: (MATR3815)
Gyártó:  MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Leírás:   With permanent 2D barcodes on the base for secure identification and track samples.
UOM:  1 * 7.680 DB
Gyártó:  Brand
Leírás:   PP tubes and PE caps, non-sterile.
Gyártó:  Corning Life Science
Leírás:   Polipropilén csövek és polietilén dugók
Gyártó:  Corning Life Science
Leírás:   PP. The 1D/2D storage line is an innovative product with both a linear 1D and 2D barcodes etched on each tube.
Gyártó:  Simport Scientific
Leírás:   Made of polypropylene.
Gyártó:  Simport Scientific
Leírás:   Polypropylene tubes and racks
Gyártó:  Thermo Scientific
Leírás:   Microtube racke system consists of 1,1 ml-tall microtubes supplied pre-racked in boxes to match a standard 96-well microplate footprint.
1 - 8  of 14
  1  2  Következő