  • Kritériumok
    • Raktáron (242)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
mikrocentrifuga-csoevek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/31/18989531.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"78"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Ultratiszta PP, térfogat beosztással, kupakkal, autoklávozható és fagyasztható
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Ultratiszta PP, térfogat beosztással, könnyen nyitható, lapos kupakkal, autoklávozható és fagyasztható.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Ultratiszta PP, térfogat beosztással, autoklávozható, fagyasztható, kupakkal.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Ultratiszta PP, térfogat beosztással, autoklávozható, fagyasztható, kupakkal vagy kupak nélkül
UOM:  1 * 500 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Polypropylene.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Graduated, polypropylene tubes feature flat caps and frosted areas on the sides for easy labeling. Amber coloured for light sensitive substances.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Ultratiszta PP, térfogat beosztással, kupakkal, autoklávozható és fagyasztható -80 °C-on, nem steril vagy steril.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Ultratiszta PP, térfogat beosztással, csavaros kupakkal, autoklávozható és fagyasztható.
1 - 8  of 78
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Következő