  • Kritériumok
    • Raktáron (8)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
olvadaspontmero-kapillarisok
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/12/18989512.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Hard glass.
UOM:  1 * 100 DB
Gyártó:  STUART SCIENTIFIC
Leírás:   Manufactured from soda glass.
Gyártó:  Vitrex Medical A/S
Leírás:   Borosilicate glass tubes. Uniform and cut at right angles.
Gyártó:  ELECTROTHERMAL ENGIN.
Leírás:   Mindkét végén zárt kapilláris, 1,5x100 mm, Electrothermal
Gyártó:  HIRSCHMANN
Leírás:   Clear glass, one end closed.
Gyártó:  MARIENFELD
Leírás:   Melting point capillaries, Type A, Hossz: 100 mm, Külső átmérő: 1,00 mm, Belső átmérő: 0,80 mm
1 - 6  of 6