  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Dialízis csövek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/44/18989344.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  GE Healthcare - Life Sciences
Leírás:   The disposable tubes in Mini Dialysis Kit offer a simple solution to the handling problems of small volume dialysis. The dialysis tubes in the kit eac...
Gyártó:  Thermo Scientific
Leírás:   Single-Use RED (rapid equilibrium dialysis) Plate is composed of disposable high-density polypropylene and is pre-loaded with 48 equilibrium dialysis ...
Gyártó:  Bel-Art
Leírás:   Acrylic with stainless steel screws that tighten down on the dialysis membrane and also act as a gasket.
Gyártó:  G-Biosciences
Leírás:   "NO-LOSS" dialyser
Gyártó:  G-Biosciences
Leírás:   Tube-O-CONCENTRATOR™ Mini for 20-250 μl volumes or Medi for 0,2-2,5 ml volumes.
Katalógus szám: (786-142-45MC)
Gyártó:  G-Biosciences
Leírás:   Genomic Tube‐O‐DIALYZER™ (0.45µm). 
UOM:  1 * 1 KIT
1 - 6  of 6