  • Kritériumok
    • Raktáron (1)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Kapilláris csövek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/27/18989327.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"14"
Rendezés:
Gyártó:  WILMAD/LABGLASS/LUREX MFG
Leírás:   Pyrex® glass, Class A, ASTM type 1
Katalógus szám: (MODU120013)
Gyártó:  Vitrex Medical A/S
Leírás:   Sedicaps capillary tubes
UOM:  1 * 1.000 DB
Gyártó:  HIRSCHMANN
Leírás:   Clear glass, both end open.
Gyártó:  HIRSCHMANN
Leírás:   Borosilicate glass 3.3.
Gyártó:  MARIENFELD
Leírás:   Glass, clear.
Katalógus szám: (MARI2901001)
Gyártó:  MARIENFELD
Leírás:   Glass, clear.
UOM:  1 * 1.000 DB
Katalógus szám: (613-2480)
Gyártó:  HIRSCHMANN
Leírás:   DURAN® Borosilicate glass.
UOM:  1 * 500 DB
Katalógus szám: (216-0246)
Gyártó:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Leírás:   Glass, clear
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 14
  1  2  Következő