  • Kritériumok
    • Raktáron (17)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Szállító kocsik
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/96/18944996.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"78"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Katalógus szám: (216-8000)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Stable, secure, transport of collection supplies. This cart provides a stable, mobile center for blood collection in your facility. Designed to hold t...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  Metro International
Leírás:   myCart™ series utility carts are made from corrosion proof polymer shelves and are suitable for daily use.
Gyártó:  Metro International
Leírás:   Krómozott acélváz, peremes HDPE tálcákkal
Gyártó:  Metro International
Leírás:   Metro’s Lab Cart line includes a General Lab Cart, Chemical Cart, and Mobile desk. All carts are designed to offer superior corrosion resistance. Smoo...
Gyártó:  Metro International
Leírás:   Acél, krómozott három polcos kézikocsi, rácsos tálcákkal. A krómbevonatú acél konstrukció és a nagyméretű (10 cm) kerekek széleskörű használhatóságot ...
Katalógus szám: (PPSA3540200)
Gyártó:  PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Leírás:   The Clino® CR4 FP-CR trolley system made of stainless steel suitable for cleanrooms and for high sensitive areas that require minimal space. ClinoLink...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Leírás:   The STEC ergonomically optimised system trolley is exclusively developed and used for controlled areas. It is made of stainless steel, has enclosed ap...
Gyártó:  Metro International
Leírás:   Utility Carts can be used in a variety of unique transport applications. The ergonomic handles and premium casters promote long life and ease of use. ...
1 - 8  of 78
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Következő 