  • Kritériumok
    • Raktáron (4)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
vasharomlab
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/42/18989942.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"4"
Rendezés:
Gyártó:  USBECK Laborgeräte
Leírás:   Tripod, Rozsdamentes acél, Belső átmérő × magasság: 120×210 mm
Gyártó:  BOCHEM
Leírás:   Tripods made from stainless steel or tempered cast iron (zincked).
Gyártó:  RSG
Leírás:   Separable tripods made from stainless steel.
Katalógus szám: (HECH41091010)
Gyártó:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Leírás:   These tripods are made of galvanised iron.
UOM:  1 * 1 DB
1 - 4  of 4