Szeretne újra bejelentkezni?
Laboratory trays, Azlon®
Gyártó: SciLabware
Azlon®
PVC, white, with pouring lip.
  • Lightweight and robust
  • Do not chip and are easily cleaned
  • Accepts standard photographic paper
Highly versatile trays, ideal for a wide range of applications. The ribs on the base make these trays ideal for use as developing dishes.
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Szél. × mélys. × mag. M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
300×250×62 mm 1 AZLODWR007
650×520×90 mm 1 AZLODWR012
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség