Szeretne újra bejelentkezni?
Laboratóriumi tálcák
Gyártó: Kartell
plastilab®
Fehér PS.
  • Robosztus, ütésálló kialakítás
  • +70 °C hőmérsékletig
  • Könnyen tisztítható sima felületek
Általános célú tálcák széleskörű laboratóriumi felhasználásra. Élelmiszeripari feladatokhoz is alkalmasak.
  Remember me on this device
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Szél. × mélys. × mag. M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
201×151x21 1 216-2101
201×151×41 1 216-2105
202×151×81 1 216-2109
252×252×42 1 216-2108
252×252×82 1 216-2112
254×254×21 1 216-1683
303×151×21 1 216-1684
303×151×42 1 216-2106
303×151×81 1 216-2110
352×252×81 1 216-0268
353×252×21 1 216-2103
353×253×41 1 216-4307
408×299×81 1 216-2115
408×300×21 1 216-1681
409×300×42 1 216-2114
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség