Szeretne újra bejelentkezni?
Tálcák, magas forma
Gyártó: Kartell
plastilab®
Fehér HDPE.
  • Robosztus, emelésre alkalmas fülekkel és merevítő bordákkal rendelkeznek
  • A helytakarékos tároláshoz egymásra rakhatók
  • A 216-0263 kódszámú típus minden oldalán leeresztő csonkok találhatók, minták kiolvasztásál nagyon praktikusak
Többcélú tálcák széleskörű felhasználásra.
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Egymásra helyezhető tálcák
Szél. × mélys. × mag. Térfogat M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
415×310×97 mm 10 l 1 216-0260
458×410×143 mm 20 l 1 216-0262
540×350×115 mm 16 l 1 216-0261
Egymásra helyezhető tálcák leeresztő csonkokkal
Szél. × mélys. × mag. Térfogat M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
540×350×115 mm 16 l 1 216-0263
Egymásra helyezhető ládák
Szél. × mélys. × mag. Térfogat M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
415×315×200 mm 20 l 1 489-0021
595×365×255 mm 46 l 1 489-0022
585×500×445 mm 100 l 1 216-0269
695×438×306 mm 72 l 1 489-0023
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség