Szeretne újra bejelentkezni?
Tálca, általános célokra
Gyártó: Kartell
plastilab®
Áttetsző PP
  • Nagyon jó kémiai ellenállóképesség és hőállóság
  • A nagyobb stabilitás érdekében különösen mély kialakítás
  • Sokoldalúan használható, például laboratóriumi eszközök tárolására és szállítására
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Szél. × mélys. × mag. Térfogat M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
510×345×110 mm 12 l 1 216-1466
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség