Szeretne újra bejelentkezni?
Tálca, három rekeszes
Gyártó: VWR Collection
VWR®
PS.
  • Egy széles rekesz: 430 mm hosszú, 110 mm széles
  • Két rekesz, mindegyik 430 mm hosszú, 80 mm széles
  • A könnyű tisztítást sima felületek és lekerekített sarkok segítik
A fiókokban, polcokon vagy a munkalapon különböző tárgyak rendszerezett tárolására szolgál. Három hosszú rekesszel készül, pipettákhoz, hőmérőkhöz, spatulákhoz.
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Szél. × mélys. × mag. Szín M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
460×307×63 mm fehér 1 631-0727
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség