Szeretne újra bejelentkezni?
Tálcák, Nalgene®
Gyártó: Thermo Scientific
Nalgene®
HDPE, áttetsző.
  • Kiváló vegyszerekkel szembeni ellenállóképesség
  • Hőálló, -100 és +120 °C között
  • Erős, egymásba helyezhető
Az univerzális tálcák széles körben alkalmazhatók. Ideálisak a laboratóriumi felszerelések áztatására, vagy jeges hűtőfürdőhöz is használhatók. Az enyhén domború oldalak következtében könnyen egymásba helyezhetők. Két oldalt fogantyú található az egyszerű szállítás érdekében.
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Szél. × mélys. × mag. M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
358×308×143 mm 1 216-0329
542×435×130 mm 1 216-0330
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség