Szeretne újra bejelentkezni?
Laboratóriumi tálcák, LaboPlast®
Gyártó: Bürkle
LaboPlast®
Fehér PP.
  • Nagyon jó vegyszerállóság
  • Jó termikus ellenállóképesség
  • Könnyen tisztítható sima felületek
A tálcák alja bordákkal van megerősítve. Sokoldalú tálcák, a laboratóriumokban széles körben használhatók. Az alsó bordák miatt ideálisak fotográfiai (előhívás, fixálás stb.) célokra.
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Trays
Szél. × mélys. × mag. Térfogat Leírás Méret M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
180×230×42 mm 0,5 l - 130x180 mm 1 216-1341
Get a discount if you order 10 or more. Login in now for details.
250×310×65 mm 1,5 l - 180x240 mm 1 216-1342
Get a discount if you order 10 or more. Login in now for details.
310×370×75 mm 3 l - 240x300 mm 1 216-1343
Get a discount if you order 10 or more. Login in now for details.
420×520×120 mm 10 l - 300x400 mm 1 216-1344
Get a discount if you order 10 or more. Login in now for details.
534×634×140 mm 21 l - 400x500 mm 1 216-1345
Get a discount if you order 5 or more. Login in now for details.
648×846×160 mm 39 l - 500x700 mm 1 216-1346
Get a discount if you order 5 or more. Login in now for details.
Tray sets
Szél. × mélys. × mag. Térfogat Leírás Méret M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
- mm - Laboratory tray set of 6 with one tray each 0,5/1,5/3,0/10,0/21,0/39,0 l - 1 SET 216-0922
Get a discount if you order 10 or more. Login in now for details.
- mm - Laboratory tray set of 4 with one tray each 0,5/1,5/3,0/10,0 l - 1 SET 216-0899
Get a discount if you order 10 or more. Login in now for details.
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség