Szeretne újra bejelentkezni?
Laboratóriumi tálcák
Gyártó: Kartell
Kartell
Fehér PVC.
  • Vastag falú és törhetetlen
  • +70 °C hőmérsékletig hőálló
  • Könnyen tisztítható sima felületek
A tálcák alja bordákkal van megerősítve. Sokoldalú tálcák, a laboratóriumokban széles körben használhatók. Az alsó bordák miatt ideálisak fotográfiai (előhívás, fixálás stb.) célokra.
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Szél. × mélys. × mag. (külső) Szél. × mélys. × mag. (belső) M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
245×195×50 mm 200×150×45 mm 1 216-2010
305×250×60 mm 250×200×60 mm 1 216-2011
385×325×75 mm 320×260×70 mm 1 216-2012
420×375×85 mm 350×300×80 mm 1 216-2013
505×405×95 mm 430×330×90 mm 1 216-2014
600×495×100 mm 520×420×90 mm 1 216-2020
635×515×190 mm 540×420×180 mm 1 216-2030
765×620×110 mm 675×530×100 mm 1 216-2025
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség