Szeretne újra bejelentkezni?
  • Termék kategória
  • Kritériumok
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
kosarak-talak-cseszek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/41/18989941.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"171"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Boro 3.3 boroszilikát üveg, kiöntővel vagy kiöntő nélkül
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Boro 3.3 boroszilikát üveg, kiöntővel.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Mázas porcelán.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Mázas porcelán.
Katalógus szám: (631-0727)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   PS.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (216-1492)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Plastic, blue tray with white insert.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   PTFE, kiöntővel.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Színezett ABS műanyag.
1 - 8  of 171
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Következő