  • Kritériumok
    • Raktáron (29)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Transzfer membránok
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/35/18989935.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"31"
Rendezés:
Katalógus szám: (E576-1ROLL)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   TotalBLOT+™ positively charged nylon membranes are ideal for superior binding of negatively charged biomolecules in a wide variety of nucleic acid and...
UOM:  1 * 1 KIT
Gyártó:  VWR Peqlab
Leírás:   Polyvinylidene fluoride (PVDF) membrane with uniform pore structure. For fluorescence detection or N-terminal sequencing, also available as PVDF FL me...
Katalógus szám: (732-3198)
Gyártó:  VWR Peqlab
Leírás:   Nylon blotting membrane with high binding capacity for nucleic acids.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  VWR Peqlab
Leírás:   Blotting membrane made of pure cellulose nitrate.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   TotalBLOT+™ PVDF membranes are naturally hydrophobic membranes which exhibit strong hydrophobic interactions with a wide range of proteins.
Gyártó:  GE Healthcare - Life Sciences
Leírás:   A Amersham Protran membránok 100%-os tisztaságú nitrocellulózból készülnek a lehető legnagyobb megkötő kapacitás érdekében. Többfajta kimutatási módsz...
Gyártó:  GE Healthcare - Life Sciences
Leírás:   Amersham™ Protran® Premium nitrocellulose blotting membranes provide excellent sensitivity, resolution and low background in fluorescence Western blot...
Gyártó:  GE Healthcare - Life Sciences
Leírás:   Amersham™ Hybond™-N is a neutral nylon membrane with a binding capacity for nucleic acids up to 600 µg/cm².
1 - 8  of 31
  1  2  3  4  Következő