  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Fogók
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/58/18989658.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"2"
Rendezés:
Katalógus szám: (BOCH12240)
Gyártó:  BOCHEM
Leírás:   These pliers are made from stainless steel 18/10.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  AESCULAP AG & CO
Leírás:   Pliers, flat nosed, with cross grooves, 170 mm, 170 mm