  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Szerszámok
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Katalógus szám: (WHEA177105)
Gyártó:  DWK Life Sciences
Leírás:   These snapers for ampoules protect against glass splinters and prevent cross contamination.
UOM:  1 * 144 DB
Gyártó:  CAMAG
Leírás:   Módszerfejlesztések és az elővizsgálatok során a TLC/HPTLC-lemezek pontos vágásához gyakran használt eszköz. A smartCut az érzékeny réteg megsértése n...
Katalógus szám: (BELAF389520000)
Gyártó:  Bel-Art
Leírás:   The box style design of the ampoule opener allows one handed opening of up to 3 ampoules at a time by simply pressing down on lid. Ampoule necks are s...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  SciLabware
Leírás:   Ampoule breakers, HDPE, for 5 - 10 ml glass ampoules
Gyártó:  Hach
Leírás:   These breakers for ampoules are designed to prevent contamination. Breaker snaps ampoule tip off.
1 - 5  of 5