  • Kritériumok
    • Raktáron (32)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Fogók
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/25/18989925.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"44"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Katalógus szám: (231-4145)
Gyártó:  RSG
Leírás:   Rozsdamentes acél, 18/10-es, nem mágnesezhető. Főzőpoharak és hasonló laboratóriumi edények egyszerű és biztonságos megfogásához. A jó hőszigetelést é...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (RSGA043.290)
Gyártó:  RSG
Leírás:   Stainless steel 18/10. All-purpose beaker tongs with rubber protected tips. With second diameter for holding small flasks and beakers.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (BOCH2281)
Gyártó:  BOCHEM
Leírás:   This test tube holder is made of nickel plated steel. For tubes with a diameter from 10 - 25 mm.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  RSG
Leírás:   These cruscible tongs with double curved unpolished tips are made of stainless steel (Remanit 4301).
Gyártó:  RSG
Leírás:   These beaker/cup tongs are made from electrolytically polished stainless steel.
Gyártó:  RSG
Leírás:   These scissor-type crucible tongs are made of electropolished stainless steel. With double curved tips.
Katalógus szám: (RSGA043.251)
Gyártó:  RSG
Leírás:   Stainless steel 18/10. Beaker tongs with rubber protected tips. Strong version.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (ENTEC40-0315)
Gyártó:  ENTEGRIS INC
Leírás:   ETFE, white.
UOM:  1 * 4 DB
1 - 8  of 44
  1  2  3  4  5  6  Következő 