  • Kritériumok
    • Raktáron (3)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
festett-csempek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/43/18989843.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
Rendezés:
Gyártó:  MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Leírás:   Mázas porcelán. Lyukakat/mélyedéseket tartalmaz.
Katalógus szám: (SCOT236715208)
Gyártó:  DWK Life Sciences
Leírás:   Staining plate, Szóda-mész üveg, Szél. × mélys. × mag.: 130×100×14 mm
UOM:  1 * 10 DB
Gyártó:  MARIENFELD
Leírás:   Staining tile, Úsztatott üveg, átlátszó, Szél. × mélys. × mag.: 130×100×6 mm, Lyukak száma: 12, Lyukméret: Ø×H: 20/22×2 mm
Katalógus szám: (MARI1800002)
Gyártó:  MARIENFELD
Leírás:   Staining tile, Üveg, Szél. × mélys. × mag.: 89×57×4,5 mm, Lyukak száma: 12, Lyukméret: Ø×H: 15×1,5 mm
UOM:  1 * 12 DB
Gyártó:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Leírás:   Staining tile, Üveg, Szél. × mélys. × mag.: 140×85×3 mm, Lyukak száma: 24, Lyukméret: 16×1,6 mm
Gyártó:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Leírás:   These glass plates for spot tests feature numbered cavities.
Katalógus szám: (631-9143)
Gyártó:  KARTELL
Leírás:   This PE staining tile has three round depressions of Ø 21 mm.
UOM:  1 * 10 DB
Katalógus szám: (BRND473500)
Gyártó:  Brand
Leírás:   Staining tile, Szóda-mész üveg, átlátszó, Szél. × mélys. × mag.: 130×100×6 mm, Lyukak száma: 12, Lyukméret: Ø: 20 - 22 mm
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 8