  • Kritériumok
    • Raktáron (7)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Indikátor papírok
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/31/18989431.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"12"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Starch potassium iodide paper Reag. Ph. Eur. 1085106
UOM:  1 * 50 Tests
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Higany(II) bromid teszt papír Reag. Ph. Eur. 1052101 for the determination of arsenic
UOM:  1 * 50 DB
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Each book contains 20 leaves measuring 2.5 inches x 0.5 inches - (Cobaltous chloride)
UOM:  1 * 10 DB
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Starch potassium iodate paper Reag. Ph. Eur. 1085101
UOM:  1 * 50 Tests
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Ólom (II) acetát teszt papír Reag. Ph. Eur. 1048102 for detection of hidrogén szulfid and szulfid
UOM:  1 * 50 DB
Katalógus szám: (87954.150)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Titan yellow paper Reag. Ph. Eur. 1090901
UOM:  1 * 50 Tests
Gyártó:  MACHEREY-NAGEL
Leírás:   Ólom (II) acetát teszt papír for detection of hidrogén szulfid and szulfid
Gyártó:  MACHEREY-NAGEL
Leírás:   White paper, which changes colour to red when the pH exceeds 8.3 towards alkaline conditions (red at pH > 10).
1 - 8  of 12
  1  2  Következő 