Szeretne újra bejelentkezni?
  • Termék kategória
  • Kritériumok
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Tesztpapírok
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/31/18989431.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"32"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   A "nem vérző" kivitel esetén nem kell a festékanyag kioldódásával számolni, ugyanis a speciális indikátor festék kovalens kötéssel kapcsolódnak a papí...
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Dosatest test strips provide precise and rapid pH determination due to the four different colour blocks for each pH-value
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   These Duo indicator papers show two different colours for each pH-value.
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   These Dosatest® strips incorporate the colour scale and are ideal for determining pH values for coloured solutions
Katalógus szám: (85402.600)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Indicator paper for testing across the complete pH range
UOM:  1 * 5 DB
Katalógus szám: (85409.600)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   These tri indicator papers show three different colours for each pH-value.
UOM:  1 * 5 DB
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Starch potassium iodide paper Reag. Ph. Eur. 1085106
UOM:  1 * 50 Tests
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   These rolls (4.8 m × 10 mm) have only 1 colour zone and are useful where high precision of measurement is not necessary.
1 - 8  of 32
  1  2  3  4  Következő