Szeretne újra bejelentkezni?
  • Termék kategória
  • Kritériumok
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ragasztó szalagok
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/97/18989897.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"82"
Rendezés:
Katalógus szám: (332362S)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Colour: white
UOM:  1 * 1 Roll
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Ideális szilikon lapka dobozok szállítása előtti lezárásra, a kis sűrűségű polietilén szalag elenyésző mértékben tartalmaz halogéneket és kioldható kl...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A polietilén szalag akril ragasztóval van bevonva, a gázkibocsátás elhanyagolható, továbbá a felületről ragasztónyom nélkül lehúzható. A gyártás ellen...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Polietilén, szintetikus gumi ragasztóval.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Vinil
Katalógus szám: (BURK0006-4514)
Gyártó:  BÜRKLE
Leírás:   This PTFE sealing tape is ideal for sealing threads.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (291-0041)
Gyártó:  Bohlender
Leírás:   Fluorozott műanyagból készült. Csatlakozások és csavarmenetek tömítésére javasolt, vastagsága 0,1 mm.
UOM:  1 * 1 Roll
Gyártó:  PRECISION DYNAMICS CORP.-TIMEM
Leírás:   A széleskörűen alkalmazható, öntapadó Time Tape szalag sokféle címkézési feladatra alkalmas. Tollal, ceruzával vagy jelölőtollal írható. Különféle szí...
1 - 8  of 82
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Következő