Szeretne újra bejelentkezni?
  • Termék kategória
  • Kritériumok
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
Ön erre keresett rá:
Tartályok
15  results were found
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/96/18989896.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"15"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  Thermo Scientific
Leírás:   Cylindrical tank, Hengeres tartály fedéllel, Material: PP, Térfogat: 114 l, Külső átmérő × magasság: 460×760 mm
Gyártó:  Thermo Scientific
Leírás:   These heavy-duty rectangular LLDPE tanks with cover can withstand most acid, alcohols and bases. Tanks feature stepped flange at top provides reinforc...
Gyártó:  Thermo Scientific
Leírás:   Cylindrical tank, Material: HDPE, Hengeres tartály fedéllel és csappal, nagy teherbírású, Térfogat: 114 l, Külső átmérő × magasság: 460×760 mm
Gyártó:  BÜRKLE
Leírás:   These seamless rectangular tanks feature optimum ratio of wall thickness to filling load.
Gyártó:  BÜRKLE
Leírás:   Containers in LDPE, transparent, with lids, for various applications. Produced seamlessly and stress relieved with the LaboPlast® sintering method. Th...
Gyártó:  Thermo Scientific
Leírás:   Heavy-duty cylindrical LLDPE tanks are offered in sizes ranging from 19 to 757 liters and include covers to signficantly reduce evaporation and contam...
Gyártó:  Thermo Scientific
Leírás:   These dome tanks are designed for use as closed containment systems. Tanks feature a 150 mm neck opening fitted with a gasketed closure for secure sea...
Katalógus szám: (ENTEE14-35-01-0215)
Gyártó:  ENTEGRIS INC
Leírás:   Injection molded round tank, in PFA material.
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 15
  1  2  Következő