Szeretne újra bejelentkezni?
  • Termék kategória
  • Kritériumok
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
vattapalcak
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/78/18989878.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"114"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A VWR Critical Swab sorozatban találhatók habszivacs, vatta és habszivacs bevonattal ellátott vatta fejű mintavevő pálcák, amelyek széles körben haszn...
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   A SANI-SPONGE mintavevő szivacsok mikrobiológiai szennyeződések, így például Listeria, Salmonella, E. coli, és egyéb élelmiszer-eredetű kórokozók jele...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A mintavevő rendszer M40 Amiens gél táptalajt tartalmaz, amely szállítás közben javítja a visszanyerést és biztosítja még a legkényesebb mikroorganizm...
UOM:  1 * 50 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A különböző mintavevő pálcák baktérium minták gyűjtésére és szállítására szolgálnak. Többféle változatban, szállítócsővel és táptalajjal együtt kaphat...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Critical swabs, with cotton heads designed for cleaning disk drives, optics, PC board assembly and other sensitive components.
Katalógus szám: (VWRCAC7076-00)
Blocked
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   The 2D spin-out swabs provide a complete solution for the collection and tacking of swabs throughout the DNA extraction process when processed in a hi...
UOM:  1 * 1 KIT
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Swab in tube, Swabtube, with 10 ml buffered peptone water
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Egyszerhasználatos, poliuretán habszivaccsal bevont, 100 pórus per inch porozitású pamut fejű mintavevő pálcák.
1 - 8  of 114
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Következő