Szeretne újra bejelentkezni?
  • Termék kategória
  • Kritériumok
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Felület védők
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/72/18709672.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"35"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Jó minőségű, kiváló nedvszívó képességű, alsó laminált polietilén réteggel ellátott papír. Gyorsan felszívja a kiömlött folyadékot, a polietilén réteg...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Üvegkerámiából készülő felületvédő lap, amely megóvja a kényes, nagyértékű felületeket a magas hőmérsékletű tárgyaktól, például tégelyektől, bepárló c...
Katalógus szám: (111-9200)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   The reusable, environmentally friendly Lab Mat is an economical solution to help keep bench tops clean and safe from stains, spills and wear. The lab ...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (631-1059)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Intenzív nedvszívó tulajdonságú papírlapok a munkafelületek védelmére.
UOM:  1 * 25 DB
Gyártó:  Bohlender
Leírás:   Bench protector, PTFE (Teflon), fehér, Nem steril, Tisztatéri használatra: -, Hossz x szél.: 300×300 mm, Vastagság: 8,00 mm
Gyártó:  GE Healthcare - Whatman
Leírás:   Speciálisan, a laborasztalra kiömlött vegyszerek felitatására és laborasztal korrózió védelmére készített polietilén hátoldalú nedvszívó papír. Eléget...
Gyártó:  Bohlender
Leírás:   Protection sheets made from PTFE or FEP.
Gyártó:  GE Healthcare - Whatman
Leírás:   A Benchkote Plus™ laminált polietilén hátoldallal és különlegesen vastag abszorbens réteggel készül, négyzetméterenként több mint 0,75 liter víz felsz...
1 - 8  of 35
  1  2  3  4  5  Következő