  • Kritériumok
    • Raktáron (15)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Gömblombik tartók
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/68/18709568.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"11"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A gömblombikok és más gömbölyű fenekű üvegedények számára ideális tartó. Préselt természetes parafa.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Természetes parafából készül
Katalógus szám: (IKAA4448400)
Gyártó:  IKA
Leírás:   This flask carrier with handle is constructed from anodised aluminium.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  Saint-Gobain
Leírás:   Gömblombikok és más gömbölyű fenekű üvegedények számára ideális, biztonságos tartó. Megfordítva is lehet használni. Csúszásmentes, puha, egymásra rakh...
Katalógus szám: (214-1920)
Gyártó:  KARTELL
Leírás:   A gömblombikok és más gömbölyű fenekű üvegedények számára ideális, biztonságos tartó. A koncentrikus belső gyűrűk 10 ml és 10 liter közötti térfogatú ...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  Corning Life Science
Leírás:   PP csövek, poliéter-imid adapterek
Katalógus szám: (214-0195)
Gyártó:  USBECK Laborgeräte
Leírás:   Flask holder, Parafa, Dla: 500 - 1000 ml, Külső átmérő: 140 mm, Belső Ø (alul): 90 mm, Magasság: 30 mm
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (AZLOTWR038)
Gyártó:  SciLabware
Leírás:   This stand is suitable for most round bottomed flasks.
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 11
  1  2  Következő 