Szeretne újra bejelentkezni?
  • Termék kategória
  • Kritériumok
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Tartók
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/68/18989868.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"10"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A gömblombikok és más gömbölyű fenekű üvegedények számára ideális tartó. Préselt természetes parafa.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Természetes parafából készül
Katalógus szám: (IKAA4448400)
Gyártó:  IKA
Leírás:   This flask carrier with handle is constructed from anodised aluminium.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  Saint-Gobain
Leírás:   Gömblombikok és más gömbölyű fenekű üvegedények számára ideális, biztonságos tartó. Megfordítva is lehet használni. Csúszásmentes, puha, egymásra rakh...
Katalógus szám: (214-1920)
Gyártó:  KARTELL
Leírás:   A gömblombikok és más gömbölyű fenekű üvegedények számára ideális, biztonságos tartó. A koncentrikus belső gyűrűk 10 ml és 10 liter közötti térfogatú ...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (AZLOTWR038)
Gyártó:  SCILABWARE
Leírás:   This stand is suitable for most round bottomed flasks.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (214-0195)
Gyártó:  USBECK Laborgeräte
Leírás:   Flask holder, Parafa, Dla: 500 - 1000 ml, Külső átmérő: 140 mm, Belső Ø (alul): 90 mm, Magasság: 30 mm
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Leírás:   Flask holder, Parafa, Dla: 250 - 1000 ml
1 - 8  of 10
  1  2  Következő