  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
Csőtartó fűzér fagyasztócsövekhez
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/68/70/20236870.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   PVC. Védi a csőtartó füzéreket kezelés és tárolás közben.
UOM:  1 * 100 DB
Gyártó:  Thermo Scientific
Leírás:   Cryogenic Straws, Csőtartó fűzér fagyasztócsövekhez
Katalógus szám: (479-3260)
Gyártó:  Thermo Scientific
Leírás:   A védőcső a fagyasztócsöveket tartalmazó alumínium csőtartó füzérre húzható, védelmet nyújt kezelés és tárolás közben. PVC
UOM:  1 * 100 DB
Gyártó:  Thermo Scientific
Leírás:   Hat db 1,2 vagy 1,8 ml-es fagyasztócsőhöz; 4 db 3,6 ml-es, vagy 3 db 4,5 ml-es fagyasztócsőhöz alkalmas. Alumínium
UOM:  1 * 50 DB
Katalógus szám: (SIMPT313)
Gyártó:  Simport Scientific
Leírás:   Cryogenic Straws, Tárolópálca Cryovial® csövekhez
UOM:  1 * 12 DB
Gyártó:  Thermo Scientific
Leírás:   Folyékony nitrogénben történő tároláshoz, veszélyes minták esetében növeli a biztonságot. Polietilén
UOM:  1 * 15 DB
1 - 6  of 6