Szeretne újra bejelentkezni?
  • Termék kategória
  • Kritériumok
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
Ön erre keresett rá:
Dugók
118  results were found
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/69/18709669.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"118"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A1 minőségű természetes parafából készül.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Borosilicate 3.3 glass.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A tökéletes záráshoz csapzsír nem szükséges, továbbá nem ragadnak be a csiszolatba. A jó illeszkedést a dugó palástján található két tömítőgyűrű bizto...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Stopper for test tubes Ø 12 - 16 mm, polyethylene, with tongues.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Jó minőségű vattadugók kémcsövekben vagy Erlenmeyer lombikokban lévő mikrobiológiai minták és szövettenyészetek lezárásához.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   These plugs are made of bonded dense weave cellulose acetate which provides an excellent barrier to mite infestation. They are precision manufactured ...
Katalógus szám: (462-0585)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Drain stoppers, to prevent heat transfer beads entering the drain opening, Dla: VWB2 5, VWB2 12, VWB2 18, VWB2 26
UOM:  1 * 5 DB
Gyártó:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Leírás:   DURAN®, DIN 12252 üreges dugó hatszögletű fejjel és hegyes véggel
DURAN®, DIN 12252 tömör dugó nyolcszögletű fejjel, a NS 29/32 mérettől kezdve f...
1 - 8  of 118
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Következő