  • Kritériumok
    • Raktáron (33)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
elzaro-csapok
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/68/18709668.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"99"
Rendezés:
Gyártó:  DWK Life Sciences
Leírás:   DURAN®, borosilicate glass, with PTFE spindle
Gyártó:  COWIE
Leírás:   PTFE, üveg oldalcsövekkel
Gyártó:  BÜRKLE
Leírás:   Fehér vagy piros PP/PE, áttetsző PVDF
Katalógus szám: (NALG6421-0010)
Gyártó:  Nalgene
Leírás:   PP, white.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  Bohlender
Leírás:   Made of PTFE/PPS.
Gyártó:  COWIE
Leírás:   Standard valves made of PTFE.
Gyártó:  BÜRKLE
Leírás:   PTFE.
Gyártó:  BÜRKLE
Leírás:   HDPE, natural.
1 - 8  of 99
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  Következő