Szeretne újra bejelentkezni?
  • Termék kategória
  • Criteria
  • Beszállító
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "Üvegrudak/üvegcsövek"
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/69/18989369.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"7"
Rendezés:
Katalógus szám: (SCOR1028427)
Beszállító:  SCHOTT ROHRGLAS
Leírás:   Glass tubing
UOM:  1 * 12 kg
Katalógus szám: (KAVA271070000)
Beszállító:  Kavalier
Leírás:   Glass rods
UOM:  1 * 121 DB
Beszállító:  Kavalier
Leírás:   Glass tubing
Katalógus szám: (201-0539)
Beszállító:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Leírás:   Glass tubings
UOM:  1 * 50 DB
Beszállító:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Leírás:   Glass rods, AR®-glass
Katalógus szám: (HECH42830002)
Beszállító:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Leírás:   Glass tubings, DURAN® Borosilicate glass
UOM:  1 * 1 kg
Beszállító:  SMITH SCIENTIFIC LTD
Leírás:   Glass tubings
1 - 7  of 7